Learn More
Heathrow Scientific™ Cryoröhrchen aus Pappe, Trennwand, 7 x 7
Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
49 (Fläschchen mit 17,5 mm Durchmesser)
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- In mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase LN2 bei -196°C lagern
- Farbcodierte Boxen ermöglichen eine einfache Identifizierung und Sortierung
- Untere Belüftungsöffnungen ermöglichen eine schnellere Zirkulation und Entfernung von Kaltluft, Dampf oder LN2
- Alle Boxen haben eine Stellfläche von 13.3 x 13.3 cm, Auswahl an zwei verschiedenen Höhen
- Es müssen Röhrchen verwendet werden, die bei der erforderlichen Temperatur des Benutzers gelagert werden können
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen.
- Trennwände und Boxen/Deckel müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Partitionierungs-Einsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryolagerung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Box und Deckel aus Karton für Kryolagerung |
| Aufnahmevermögen | 49 (Fläschchen mit 17,5 mm Durchmesser) |
| Menge | 12/Packung |
| Röhrchen-Array | 7 x 7 |
| Abmessungen (L x B) | 13,3 x 13,3 cm |
| Mehr anzeigen |