Learn More
Epredia™ Objektträgermappen aus Pappe
Lagern Sie bis zu 48 75 x 26 mm-Objektträger (3 x 1 Zoll) in diesen Pappordnern auf.
44.85 € - 88.75 €
Spezifikation
Gerät fasst | 20 Slides; 48 Slides; 30 Slides |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) Objektträger | 3 Zoll |
Länge (metrisch) Objektträger | 76 mm |
Material | Pappe |
Breite (angloamerikanisch) Objektträger | 1 Zoll |
Produktcode | Marke | Objektträgerkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Objektträgerkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10464379
|
Epredia™
1604 |
20 slides |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12667736
|
Epredia™
1606 |
30 Objektträger |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Lagern Sie bis zu 48 75 x 26 mm (3" x 1") Mikroskopobjekte in Thermo Scientific™ Objektträgermappen aus Pappe.
- Hergestellt aus dickem, verstärktem Karton für Schutz und eine lange Lebensdauer
- Einfach transportable Mappen für 20, 30 oder 48 sind erhältlich
Spezifikation
20 Slides; 48 Slides; 30 Slides | |
76 mm | |
1 Zoll |
3 Zoll | |
Pappe | |
26 mm |