Learn More
Heathrow Scientific™ Pappe-Versandbehälter für Objektträger
Schwere Kartonhalter mit Rillen für den sicheren Transport von Mikroskopobjektträgern.
Marke: Heathrow Scientific™ 120557
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Rillen am Daumen erleichtern das Entfernen von Objektträgern.
- Für 4 standardmäßige 25x75-mm (1 x 3 Zoll) und/oder 26x76-mm-Objektträger
- Einweg-Karton, aber robust, naturfarben
- Platz für die Beschriftung von außen zur einfachen Identifizierung
Spezifikation
Objektträgerhalter | |
4 Positionen | |
Lagerung oder Versand | |
Pappe |
Naturfarben | |
4,7 x 5,7 x 0,3 in. | |
25 x 75 mm- oder 26 x 76 mm-Mikroskopobjektträger | |
20 Packungen |