Learn More
Heathrow Scientific™ Trennfach für Kartonbehälter zur Aufbewahrung von Röhrchen, 36 Wells, 15 ml-Röhrchen, weiß
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12626265 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12626265 Weiß 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12626265 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS2860T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Die Kartontrennwand ist für die Organisation kleiner Proben und Röhrchen vorgesehen.
  • Die Trennwand ist für 15 ml-Röhrchen vorgesehen
  • 36 Wells (17,5 mm Well-Durchmesser)
  • 6 x 6-Array
Spezifikation
Beschreibung Kartontrennfach für Behälter zur Aufbewahrung von Röhrchen
Farbe Weiß
Material Karton
Form Quadratisch
Typ Gittereinsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen
Aufnahmevermögen Röhrchen
Röhrchen-Array 6 x 6
Länge (angloamerikanisch) 5,65 in.
Länge (metrisch) 14,35 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,65 in.
Breite (metrisch) 14,35 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 in.
Höhe (metrisch) 10,80 cm
Durchmesser (metrisch) Well 29,5 mm