Learn More
Cardiogenol C hydrochloride, Tocris Bioscience™
Induces cardiomyocyte differentiation in ESCs
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 385150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413704
  • 843.48 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Induces differentiation of mouse embryonic stem cells (ESCs) into cardiomyocytes (EC50 = 100 nM).
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1049741-55-0
296.755
cardiogenol c hydrochloride, cardiogenol c hydrochloride, cardiogenol c, hydrochloride, 4-2-hydroxyethylamino-2-4-methoxyphenylamino-pyrimidine hydrochloride, 2-2-4-methoxyphenylamino pyrimidin-4-ylamino ethanol hydrochloride, 2-2-4-methoxyphenyl amino pyrimidin-4-yl amino ethanol hydrochloride, cardiogenol c hcl, c13h16n4o2.hcl, hcl, cardiogenol c hydrochloride hplc , solid
2-[[2-(4-methoxyanilino)pyrimidin-4-yl]amino]ethanol;hydrochloride
C13H17ClN4O2
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
16078958
COC1=CC=C(C=C1)NC2=NC=CC(=N2)NCCO.Cl
Spezifikation
Cardiogenol C hydrochloride
1049741-55-0
cardiogenol c hydrochloride, cardiogenol c hydrochloride, cardiogenol c, hydrochloride, 4-2-hydroxyethylamino-2-4-methoxyphenylamino-pyrimidine hydrochloride, 2-2-4-methoxyphenylamino pyrimidin-4-ylamino ethanol hydrochloride, 2-2-4-methoxyphenyl amino pyrimidin-4-yl amino ethanol hydrochloride, cardiogenol c hcl, c13h16n4o2.hcl, hcl, cardiogenol c hydrochloride hplc , solid
COC1=CC=C(C=C1)NC2=NC=CC(=N2)NCCO.Cl
296.755
296.75
50mg
C13H17ClN4O2
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
2-[[2-(4-methoxyanilino)pyrimidin-4-yl]amino]ethanol;hydrochloride
16078958
>98%
Videos