Learn More
Ekastu Safety™ Brille aus Polycarbonat
Beschreibung
- Maximaler Komfort mit uneingeschränktem Gesichtsfeld
- Guter Seitenschutz
- Weicher Nasensteg für höheren Tragekomfort
- Kratzfest (super anti-scratch)
- Beschlagfrei (super anti-fog)
- 99,99% UV-Schutz mit innovativer UV 380-Technologie
- Einstellbare Bügellänge (vier Positionen)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 166 1-FT |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Rahmenfarbe | klar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polyamid |
| UV-Schutz | UV-Filter |