Learn More
Ekastu Safety™ CARINA KLEIN DESIGN™ Schutzbrille
Catalog Number 10788104
Bieten eine professionelle und bequeme Passform. Die EKASTU Safety™ CARINA KLEIN DESIGN™ Schutzbrille mit großen Seitenscheiben an den Schläfen ist kratzfest und beschlagfrei mit 99,99 % UV-Schutz und innovativer UV 380-Technologie.
  • DIN EN 166 1 – FT
  • Professionelle und bequeme Passform auch bei permanentem Gebrauch
  • Robustes, langlebiges und leichtes Modell
  • Große angebrachte Seitenschilde an den Schläfen
  • Kratzfest (superkratzfest)
  • Nebelfrei (Super-Antibeschlag)
  • 99.99 % UV-Schutz mit innovativer UV 380-Technologie
Zertifizierung/Konformität DIN EN 166 1 – FT
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Geschlossene Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Geräte) Dunkelblau
Enthält Große angebrachte Seitenschilde
Lens Material Polycarbonat-Linse
Rahmenmaterial Polyamid