Learn More
Carl Zeiss™ Neutraldichtefilter
Für verschiedene Axio Mikroskope geeignet.
Marke:  Carl Zeiss™ 467848-0000-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10649138
  • 34.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
N = 0.06; D = 32 x 2
Mit den folgenden Mikroskopen kompatibel:
  • Axio Imager (A1, A1m, D1, D1 für Epifluoreszenz mit ApoTome Ausrüstung, D1m, M1, M1m, Z1, Z1 + ApoTome, Z1m)
  • AxioLab™ (A1, A1 FL-LED, A1 MAT, A1 Pol, A1 Entry)
  • Axio Observer (D1, Observer.D1 Entry, D1 Mid Range, Z1, Z1 Cell Observer, Z1 High End, Z1m ACR)
  • Axio Scope 1 Pol
  • AxioLab
  • Axioplan 2 Imaging (Imaging E, Epifluoreszenzbildgebung mit ApoTome Geräten, Imaging MAT)
  • Axioskop™ 2 (FS MOT, FS Plus, MAT, MAT mot, MOT Plus, Plus)
  • Axioskop (20, 40, 40A Pol, 40FL, 40 Pol, Axioskop 50)
  • Axiostar™ (plus, plus FL, vario)
  • Axiovert™ (25, 25C, 25CFL, 40C, 40CFL)
  • PALM CombiSystem Rel. 4.2 un MicroBeam Rel.4.2
  • LM MicroTweezers Rel.4.2
Spezifikation
Spezifikation
Axio Imager, AxioLab™, Axio Observer, Axio Scope 1 Pol, AxioLab™, Axioplan 2 Imaging, Axioskop™ 2, Axioskop™, Axiostar™, Axiovert™ Mikroskope, PAL