Learn More
Carl Zeiss™ Primo Star™ HAL/LED Microscopes: Full Köhler
Der Primo Star ist robust und langlebig genug für wiederholten Auf- und Abbau und besticht als Gesamtpaket mit-Köhler-Stativ, hervorragender Optik und angemessenem Preis.
Marke: Carl Zeiss™ 415500-0057-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.20000kg
Beinhaltet: Einige Modelle verfügen über einen Kameraschlauch (Photoschlauch) oder Okularzeiger. Alle Modelle mit Staubschutzhaube, Öler mit 5 ml Immersionsöl, Farbfilterset (blau, grün, gelb), Halogenlampe mit 6 V, 30 W
Beschreibung
Einfach zu bedienen — das modulare Design bietet Flexibilität für eine Vielzahl von innovativen Laborlösungen.
Angenehmes und ergonomisches Design
- 360° Siedentopf-Schwenktubus
- Ergonomischer Sichtwinkel von 30°
- Ansichtshöhe für verschiedene Anwender verstellbar
- Augenabstand kann von 48 bis 75 mm passend für den Anwender eingestellt werden
- 30 W-Halogenleuchte
- LED-Warmlicht, 3200 K, mit ausgeglichener Farbtemperatur und hoher Effizienz
- Optionale Spiegelbeleuchtung, getrennt lieferbar
- Blaulicht-Intensitätsanzeige auf beiden Seiten des Ständers
- Schnelle Überprüfung der Lichtintensität durch den Anwender
- Die Lichtintensitätsanzeige ermöglicht den Ausbildern, alle Mikroskope im Klassenzimmer zu überprüfen, selbst aus der Entfernung
- Antriebe für Links-oder Rechtshänder bestellbar zwecks Vorhaltung im Labor
- Zum Lehren der klassischen Köhler-Methode: geeignet für die Hochschulbildung
- Größeres Sichtfeld
- Bestimmte Modelle besitzen Fotozellen für die Verbindung mit einer digitalen oder Videokamera
- Keine für den Anwender störenden, unordentlichen Kabel
- Spezielle Rückplatte mit externer Stromversorgungseinheit und Kabel
- Adapter für die Umwandlung zu einer Tischplatten-Stromversorgungseinheit
- Stromversorgungseinheit kann einfach für die Reparatur ausgetauscht werden
- Sicheres Design, Kunststoffbeschichtung auf der Innenseite
- Sicherer und einfacher Transport zum und vom Labortisch
Spezifikationen
Optik: Farbkorrigierte Unendlich-Optik
Abgleichlänge: 45 mm
Tubuslänge: 180 mm
Stativ: Full-Köhler
Vergrößerung: 40x bis 1000x für visuelle Betrachtung, 40x bis 100x für Kamerabetrachtung (Fotozellenmodelle)
Okulartubusse: 360° Siedentopf-Schwenktubus mit unteren und oberen Stellungen (40 mm zusätzliche Betrachtungshöhe), einstellbarem Augenabstand (48 bis 75 mm), 30° Betrachtungswinkel, binokularem Tubus und Fototubus, 50 %:50 % vis:doc (Anwender kann die Probe durch die Binokulare sehen, während der Kamera dasselbe Bild festhält)
Okulare: WF 10x mit 20 mm Sichtfeld, Okular kann nachgerüstet werden, Okulare sind antimykotisch behandelt
Revolverkopf: 4x, reversibel
Objektive: Plan-Achromat
Kondensator: Abbe, 0.9 bis 1.25, Halter für Phasenkontrast und Dunkelfeldschieber
Beleuchtung: Modulares Beleuchtungskonzept mit Ausziehfach, Halogen (6 V 30 W), LED (6 V 3 W), Spiegel für Tageslichtbeleuchtung
Objekttisch: Rechts- oder linkshändige Bedienung, abhängig vom Modell
Abmessungen: Objekttischfläche, B x T, 140 x 135 mm, Bewegungsbereich, B x T, 75 x 30 mm
Z-Antriebe: Feinantrieb, 0.3 mm/Drehung, Grobantrieb, 4 mm/Drehung, Bewegungsbereich insgesamt, 15 mm
Anwendungen:
Querschnitte von Pflanzenstängeln in der Botanik, äußerst feine Strukturen wie Kieselalgen im Dunkelfeld in der Biologie, Untersuchung und Analyse von Erregern und Bakterien im Außeneinsatz, gefärbte Gewebeabschnitte in der Medizin
Spezifikation
Abbe, 0.9/1.25 | |
Farbgrafikdisplay | |
6 V, 30 W Halogen, 6 V, 3 W LED | |
Full Koehler | |
28 mm | |
Staubschutzabdeckung, Öler mit 5 ml Immersionsöl, Farbfilterset (blau, grün, gelb), 6 V/30 W Halogenlampe, Fototubus | |
Color corrected infinity |
Right-handed mechanical | |
10x, 20 mm Weitfeld | |
40X to 1000X, 40X to 100X camera observation | |
Plan Achromatic | |
Use to teach the classic Koehler method suitable for higher level education | |
4-position reversed |