missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss Halogenlampe 8 V / 20 W

Marke:  Zeiss 123100

Halogenlampe 8 V / 20 W

Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg

Artikelnummer. 10459292

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen