Learn More
Zeiss™ Carl Zeiss™ Stative und Zubehörteile für Stereomikroskope
Zubehör für Zeiss Mikroskope
Marke: Zeiss™ 455104-0000-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Höhe: 260 mm
- Mit Standplatte, Kontrastplatte aus Kunststoff und 2 Objekttisch-Clip
Spezifikation
Ständer S | |
10,2 in. | |
Standplatte, Kontrastplatte aus Kunststoff, 2 Objekttisch-Clips |
Carl Zeiss™ Stereomikroskop | |
260 mm |