missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Carm1 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30036628 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30036628 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30036628 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB200341PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Carm1 Polyclonal antibody specifically detects Carm1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carm1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias coactivator-associated arginine methyltransferase 1EC 2.1.1.-, EC 2.1.1, histone-arginine methyltransferase CARM1, PRMT4EC 2.1.1.125, Protein arginine N-methyltransferase 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide that maps to a region between residues 450 and 500 of human Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 using the numbering given in Swiss-Prot entry Q86X55 (GeneID 10498).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10498
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.