missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carrageenan, Typ Iota, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Beschreibung
Carrageenan, iota type is used as a stabilizer, for suspending cocoa in chocolate manufacture, and to clarify beverages. Carrageenans are used commercially as thickeners and stabilizing agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carrageenan, Typ Iota, wird als Stabilisator, zur Suspendierung von Kakao bei der Schokoladenherstellung und zur Klärung von Getränken verwendet. Carrageenane werden kommerziell als Verdickungsmittel und Stabilisierungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich, löslich in heißem Wasser. Unlöslich in Ethanol, in heißkonzentrierten Salzlösungen.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Carrageenan, Typ Iota, wird als Stabilisator, zur Suspendierung von Kakao bei der Schokoladenherstellung und zur Klärung von Getränken verwendet. Carrageenane werden kommerziell als Verdickungsmittel und Stabilisierungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich, löslich in heißem Wasser. Unlöslich in Ethanol, in heißkonzentrierten Salzlösungen.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carrageenan |
Namenshinweis | iota type |
Farbe | Braun bis Weiß |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Partially soluble in water,Soluble in hot water. Insoluble in ethanol,in hot concentrated salt solutions. |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'