Learn More
Hettich™ Träger für Hettich Rotor Nr. 1611
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
Marke:  Hettich™ 1643
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12023884
  • 20.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Träger für Hettich Rotor Nr. 1611
  • Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R,8 Plätze
Spezifikation
Spezifikation
Träger für Rotor
1 x 4- bis 100 ml-Röhrchen
100 mm
1
Blut/Urin, Rundboden
17 mm
Hettich Rotor