Learn More
RETSCH Tragegriffeinsätze
134.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15360974
|
RETSCH
02.225.0088 |
Für 50 ml-Mahlgarnituren aus Achat |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15380974
|
RETSCH
02.225.0090 |
For 100 mL Tungsten Carbide Grinding Set |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15350974
|
RETSCH
02.225.0087 |
Für RS 200 und 50 ml, gehärteter Stahl, Wolframkarbid, Stahlschleifsatz |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Tragegriffeinsatz |