Learn More
Carvedilol Bisalkylpyrocatechol Impurity, TRC
Artikelnummer. 30359070
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359070 25 mg 25 Milligramm
30349126 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18465525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346602-98-9
Summenformel C40H42N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 674.78
Synonym 3,3-{2,2-[1,2-Phenylenebis(oxy)]bis(ethane-2,1-diyl)}bis(azanediyl)bis(1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol)
IUPAC-Name 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]ethylamino]propan-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3OCC(CNCCOC4=CC=CC=C4OCCNCC(COC5=CC=CC6=C5C7=CC=CC=C7N6)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carvedilol Bisalkylpyrocatechol Impurity
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C40H42N4O6/c45-27(25-49-37-17-7-13-33-39(37)29-9-1-3-11-31(29)43-33)23-41-19-21-47-35-15-5-6-16-36(35)48-22-20-42-24-28(46)26-50-38-18-8-14-34-40(38)30-10-2-4-12-32(30)44-34/h1-18,27-28,41-46H,19-26H2