Learn More
CASC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA558872
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15776741
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ESEAIKCERE MKVLSETVSA AQLLLVENSS EKPDFFEDNV VDLCQFTTLG GVYHLDILEL PPQCKPVKGW MIVEILKEGL QKY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 65%, Rat - 61%.
CASC1 Polyclonal antibody specifically detects CASC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
CASC1
Polyclonal
Unconjugated
CASC1
cancer susceptibility candidate 1; cancer susceptibility candidate gene 1 protein; CASC1; LAS1; lung adenoma susceptibility 1; lung adenoma susceptibility 1-like protein; PPP1R54; Protein CASC1; protein phosphatase 1 regulatory subunit 54; protein phosphatase 1, regulatory subunit 54
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55259
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6TDU7
CASC1
Recombinant protein corresponding to Human CASC1