Learn More
CASC3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550371
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15624305
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total CASC3 protein.
CASC3 Polyclonal antibody specifically detects CASC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CASC3
Polyclonal
Unconjugated
CASC3
Barentsz; barentsz protein; BTZ; cancer susceptibility candidate 3; cancer susceptibility candidate gene 3 protein; Cancer susceptibility candidate gene 3 protein homolog; Casc3; mBtz; metastatic lymph node 51; metastatic lymph node gene 51 protein; Metastatic lymph node gene 51 protein homolog; MLN 51; MLN 51 homolog; Mln51; Protein barentsz; protein CASC3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22794
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O15234
CASC3
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human ancer susceptibility candidate 3