Learn More
Casc5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549174
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15603475
  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Casc5 Polyclonal antibody specifically detects Casc5 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Casc5
Polyclonal
Unconjugated
KNL1
2310043D08Rik; 5730505K17Rik; AF15Q14; ALL1-fused gene from chromosome 15q14 protein; Blinkin; blinkin, bub-linking kinetochore protein; Bub-linking kinetochore protein; cancer susceptibility candidate 5; cancer susceptibility candidate gene 5 protein; Cancer/testis antigen 29; CASC5; CT29; D40; hKNL-1; hSpc105; KIAA1570; kinetochore null 1 homolog; kinetochore scaffold 1; Kinetochore-null protein 1; KNL1; MCPH4; microcephaly, primary autosomal recessive 4; PPP1R55; Protein CASC5; Protein D40/AF15q14; protein phosphatase 1, regulatory subunit 55; Rad51; RAD51 homolog; Spc7
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
76464
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q66JQ7
KNL1
KLH conjugated synthetic peptide between 1557-1583 amino acids from the C-terminal region of mouse Casc5.
400 μL