Learn More
CASD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA560700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15778521
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SIAKPHVIVA GAATWSIKIH NGSSEALSQY KMNITSIAPL LEKLAKTSDV YWVLQDPVYE DLLSENRKMI TNEKIDAY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.
CASD1 Polyclonal antibody specifically detects CASD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
CASD1
Polyclonal
Unconjugated
CASD1
C7orf12; Cas1; CAS1 domain containing 1; CAS1 domain-containing protein 1; Casd1; Cast1; N-acetylneuraminate 9-O-acetyltransferase; Nbla04196; O-acetyltransferase; Sialate O-acetyltransferase; SOAT; WUGSC:H_GS542D18.2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64921
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96PB1
CASD1
Recombinant protein corresponding to Human CASD1