Learn More
Casein, Hammarsten Grade
Beschreibung
- Cream to light yellow
- Protein: ≥95%
- Melting point: ∽280°C (dec.)
- MDLNumber: MFCD00081481
- CAS: 9000-71-9
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 75000 to 100000 |
| Name | Casein |
| Menge | 100 g |
| Verpackung | Plastic bottle |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Form | Lyophilized |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?