Learn More
Casein, Hammarsten Grade
Artikelnummer. 15875098
Change view
Click to view available options
Menge:
1 lb.
100 g
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Packungsgröße:
100 Gramm
11339.80 Gramm
2268 Gramm
454 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15875098 11.3 kg (25 lb.) 11339.80 Gramm
15845098 100 g 100 Gramm
15855098 1 lb. 454 Gramm
15865098 2.2 kg (5 lb.) 2268 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15875098 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J12840.5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Cream to light yellow, lyophilized powder. | 75000 to 100000 g/mol
  • Cream to light yellow
  • Protein: ≥95%
  • Melting point: ∽280°C (dec.)
  • MDLNumber: MFCD00081481
  • CAS: 9000-71-9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Molekulargewicht 75000 to 100000
Name Casein
Menge 11.3 kg (25 lb.)
Verpackung Plastic bottle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Form Lyophilized