Learn More
Casein, High Nitrogen
Artikelnummer. 15885098 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Packungsgröße:
11339.80 Gramm
2268 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15885098 2.2 kg (5 lb.) 2268 Gramm
15895098 11.3 kg (25 lb.) 11339.80 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15885098 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J12845.=A
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Prepared from New Zealand casein exclusively.
  • Format: White to off-white powder
  • Protein (Dry basis): ≥95.0%
  • Melting point: ∽280°C (dec.)
  • MDLNumber: MFCD00081481
  • CAS: 9000-71-9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Name Casein
Menge 2.2 kg (5 lb.)
Verpackung Plastic bottle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Form Powder