Beschreibung
- Format: White to off-white powder
- Protein (Dry basis): ≥95.0%
- Melting point: ∽280°C (dec.)
- MDLNumber: MFCD00081481
- CAS: 9000-71-9
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Casein |
| Menge | 11.3 kg (25 lb.) |
| Verpackung | Plastic bottle |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Form | Powder |