missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Casein Kinase 1 gamma 2 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30512225 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30512225 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30512225 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338411UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Casein Kinase 1 gamma 2 Polyclonal antibody specifically detects Casein Kinase 1 gamma 2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Casein Kinase 1 gamma 2
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias casein kinase 1 isoform gamma-2, casein kinase 1, gamma 2, casein kinase I isoform gamma-2, CK1g2, CKI-gamma 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 316-415 of human Casein Kinase 1 gamma 2 (NP_001310.3).,, Sequence:, FDRSGFVFDYEYDWAGKPLPTPIGTVHTDLPSQPQLRDKTQPHSKNQALNSTNGELNADDPTAGHSNAPITAPAEVEVADETKCCCFFKRRKRKSLQRHK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1455
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.