missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Casein Kinase 1 gamma Antibody (OTI4D9), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18186532 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18186532 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18186532 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271948H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Casein Kinase 1 gamma Monoclonal specifically detects Casein Kinase 1 gamma in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Casein Kinase 1 gamma
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4D9
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Alias casein kinase 1, gamma 1, casein kinase I isoform gamma-1, CKI-gamma 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1
Gensymbole CSNK1G1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 163-422 of human Casein Kinase 1 gamma (NP_071331) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 53944.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.