missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Casein Kinase 2 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18032504 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18032504 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18032504 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB100378

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Casein Kinase 2 alpha Polyclonal specifically detects Casein Kinase 2 alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Casein Kinase 2 alpha
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000- 1:10000, Immunohistochemistry 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 2-10 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000 - 1:10000
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001886.1
Gen-Alias casein kinase 2, alpha 1 polypeptide, casein kinase II alpha 1 subunit, CK II alpha, CK2 catalytic subunit alpha, CK2A1casein kinase II subunit alpha, CKII, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, protein kinase CK2
Gensymbole CSNK2A1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 350 and the C-terminus (residue 391) of human Casein Kinase 2, alpha 1 using the numbering given in entry NP_001886.1 (GeneID 1457).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA Repair, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1457
Testspezifität Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Panda, Orangutan, Rhesus Monkey, Gorilla, White-tufted-ear marmoset, Naked mole rat, Small-eared galago, Thirteen-lined ground squirrel and Northern white-cheeked gibbon.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.