Learn More
MP Biomedicals™ Casein, vitamingetestet, 30 Mesh
Wird als Käse-/Lebensmittelzusatzstoff und Bindemittel für Sicherheitszündhölzer verwendet.
343.44 € - 4833.60 €
Spezifikation
Produkttyp | Kasein |
---|---|
Farbe | Gelb |
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Käse-/Lebensmittelzusatzstoff und Bindemittel für Sicherheitszündhölzer verwendet |
Lagerungsbedingungen | Lagerung bei Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11455722
|
MP Biomedicals™
0290452005 |
5 lb. |
343.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11465722
|
MP Biomedicals™
0290452025 |
25 lb. |
1540.18 €
25 Pfund |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11432490
|
MP Biomedicals™
0290452080 |
100 lb. |
4833.60 €
100 Pfund |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Phosphoprotein
- Aus Rindermilch gewonnen
- Wird als Nahrungsquelle verwendet
- CAS-Nr.: 9000-71-9
Spezifikation
Kasein | |
Pulver | |
Lagerung bei Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C) |
Gelb | |
Wird als Käse-/Lebensmittelzusatzstoff und Bindemittel für Sicherheitszündhölzer verwendet |