missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maus-Caspase 12, synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen PEP0153

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15246379

  • 106.00 € / 50 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 06-10-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Caspase-12 (Kleines) Synthetisches Peptid, PEP-0153, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren innerhalb des Spaltprodukts von muriner Caspase-12 überein. PEP-0153 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20034 verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

Synthetisches Peptid
12364
Maus
200 μg/ml
Flüssig
N
RUO
0.02 % Natriumazid
Casp12
Blockierungs-Assay, Kontrolle
Maus
gereinigt
50 μ g
Blockierungs-Assay, Kontrolle
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
PBS
-20 °C
Caspase 12, Maus
O08736
Peptid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate