Learn More
Caspase-14 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18355335 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18355335 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18355335 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299890UV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Caspase-14 Polyclonal specifically detects Caspase-14 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Caspase-14
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias apoptosis-related cysteine protease, CASP-14, caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 14, apoptosis-related cysteine protease, caspase-14, EC 3.4.22.-, MGC119078, MGC119079, MICE
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Caspase-14 (NP_036246.1; Ser2-Gln242).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Caspases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23581
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG