Learn More
Caspase 14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA555497
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15713421
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RLALILCVTK AREGSEEDLD ALEHMFRQLR FESTMKRDPT AEQFQEELEK FQQAIDSRED PVSCAFVVLM AHGREGFLKG EDGEMVKLEN LFEALNNKNC QALRAKPKVY IIQACRGEQR DPGETVGGDE IVM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 74%.
Caspase 14 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 14 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 14
Polyclonal
Unconjugated
Casp14
apoptosis-related cysteine protease; CASP14; CASP-14; caspase 14; caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 14, apoptosis-related cysteine protease; Caspase14; caspase-14; Caspase-14 subunit p10, mature form; Caspase-14 subunit p17, mature form; Caspase-14 subunit p20, intermediate form; Caspase-14 subunit p8, intermediate form; caspase-14; LOW QUALITY PROTEIN: caspase-14; MICE; Mini-ICE
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23581
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P31944
Casp14
Recombinant protein corresponding to Human Caspase 14