Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Caspase 6 (Mch 2) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and Azide
Ensure accurate, reproducible results in western blotting and immunoprecipitation procedures with Epredia™ Caspase 6 (Mch 2) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
193.00 € - 530.40 €
Spezifikation
Antigen | Caspase 6 (Mch 2) Ab-3 |
---|---|
Klon | 6CSP03; same as 14.1.190 |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12639056
|
Epredia™
MS-1126-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12649056
|
Epredia™
MS-1126-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Caspases play a major role in the transduction of the apoptotic signal and execution of apoptosis in mammalian cells. Caspase 3 (CPP32) and Caspase 6 (Mch2) are the major active caspases in apoptotic cells, and are activated in response to distinct apoptosis-inducing stimuli in all cell lines analyzed. Both CPP32 and Mch2 are present in apoptotic cells as multiple active species. Caspase-6 cleaves nuclear mitotic apparatus protein (NuMA) and mediates the shrinkage and fragmentation of nuclei.Host Species: Mouse
Clone: 6CSP03; same as 14.1.190
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Caspase 6 prodomain
Immunogen: Recombinant human caspase 6 prodomain
Molecular Weight: 34 kDa
Positive Control: Jurkat cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Caspase 6 (Mch 2) Ab-3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Apoptosis | |
Recombinant human caspase 6 prodomain | |
Primary |
6CSP03; same as 14.1.190 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |