Learn More
Invitrogen™ CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase Staining Kit
Enthält die Reagenzien zur empfindlichen Erkennung von aktiven Caspasen in Säugetierzellen. Der Nachweis der markierten Zellen kann durch Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie oder ein Fluoreszenzplatten-Lesegerät bestimmt werden.
Marke: Invitrogen™ 88-7003-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: FITC-VAD-FMK
Waschpuffer
Z-VAD-FMK
Beschreibung
- Verwendet den für alle Caspasen spezifischen Inhibitor Z-VAD-FMK, der direkt mit FITC (Fluoresceinisothiocyanat) für das Nachweissystem konjugiert ist
- Dieses Reagenz ist zelldurchlässig, ungiftig und bindet irreversibel an das aktive Enzym
Spezifikation
Kit | |
Färbekit | |
Durchflusszytometrie | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
Nur für Forschungszwecke