Learn More
Cassette Clamp, right
Kassettenklammern sind Ersatzteile für den Mini-Gel-Tank.
Marke: Invitrogen A25945
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Kassettenklammern sind Ersatzteile für den Mini-Gel-Tank. Sie verriegeln und verschließen die Gelkassetten im Gelelektrophorese-Tank. Die Ausrichtung wird bestimmt, wenn die Vorderseite des Geltanks vor einem liegt.Über den Mini Gel Tank
Der Mini Gel Tank ist mit einer Vielzahl von Novex™ Gelen, NuPAGE™ Gelen und Bolt™ Bis-Tris Plus Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Nur zu Forschungszwecken. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Universal | |
Mini | |
Raumtemperatur |
Novex™ Mini-Gele | |
Kassettenklammer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.