Learn More
Fisherbrand™ Kassette mit Glasfaser-Pads für TV100-EBK und TV100-YK-MODSYS Elektrophoresegeräte
Asymmetrische Farbcodes verhindern, dass Kassetten in der falschen Ausrichtung gegen die Transferrichtung in den Tank eingesetzt werden.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Product Code. 11702415
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Description
Description
  • Einzigartiges Design
  • Aufklappbar
  • Asymmetrisch farbcodiert
  • Faserpads sorgen für einen gleichmäßigen Kontakt zwischen dem Gel und der Membran
Specifications
Specifications
Aufklappbar
Farbcodierte Kassette
10 cm
TV100-EBK und TV100YK-MODSYS
Faserpads
10 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers