Learn More
Castanospermin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463729
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15463729 100 mg 100 Milligramm
15473729 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15463729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61071.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potenter Alpha- und Beta-Glucosidasehemmer
Castanospermine, is used as a glycosidase inhibitor and antiinflammatory agent.castanospermine is used to inhibit syncytium formation between HIV-infected and CD4-expressing cells and may also interfere with infectivity. It has also been demonstrated that this agent inhibits inflammation at the level of leukocyte extravasation in rat models of experimental adjuvant-induced arthritis and autoimmune encephalomyelitis. Castanospermine is an inhibitor of Glucosidase I, Maltase-glucoamylase, and MANBA. Potent inhibitor of α- and β-glucosidases, especially glucosidase l (required for glucoprotein processing by transfer of mannose and glucose from asparagine-linked lipids). Inhibits HIV syncytium formation and replication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Castanospermin wird als Glykosidase-Inhibitor und entzündungshemmendes Mittel und wird zur Hemmung der Synzytiumbildung zwischen HIV-infizierten und CD4-exprimierenden Zellen verwendet und kann auch die Infektiosität beeinträchtigen. Es wurde auch nachgewiesen, dass dieser Wirkstoff bei Rattenversuchen zur experimentellen adjuvanten Arthritis und Autoimmunenzephalomyelitis Entzündungen auf dem Niveau der Leukozyten-Extravasation hemmt. Castanospermin ist ein Inhibitor von Glucosidase I, Maltase-Glucoamylase und MANBA. Starker Inhibitor von α- und β-Glucosidasen, insbesondere Glucosidase l (für die Glucoprotein-Verarbeitung durch Übertragung von Mannose und Glucose aus Asparagin-verbundenen Lipiden erforderlich). Hemmt die Bildung und Replikation von HIV-Syncytium.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79831-76-8
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.211
MDL-Nummer MFCD00017555
InChI-Schlüssel JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Synonym castanospermine, castinospermine, 1,6,7,8-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-1,6,7,8-tetrahydroxyindolizidine, 6-epicastanospermine, unii-q0i3184xm7, 6,7-diepicastanospermine, castanospermine, castanospermum australe, 1s,6s,7r,8ar-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
PubChem CID 54445
ChEBI CHEBI:27860
IUPAC-Name (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydroindolizin-1,6,7,8-Tetrol
SMILES C1CN2CC(C(C(C2C1O)O)O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material Castanospermine
Schmelzpunkt 213°C to 217°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 3588654
Merck Index 14,1896
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.