Learn More
Castanospermine, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18015072
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18015072 10 mg 10 Milligramm
18035672 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18015072 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0759/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Glucosidases α and β inhibitor
Potent inhibitor of α- and β-glucosidases, especially glucosidase l (required for glucoprotein processing by transfer of mannose and glucose from asparagine-linked lipids). Inhibits HIV syncytium formation and replication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79831-76-8
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.211
InChI-Schlüssel JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Synonym castanospermine, castinospermine, 1,6,7,8-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-1,6,7,8-tetrahydroxyindolizidine, 6-epicastanospermine, unii-q0i3184xm7, 6,7-diepicastanospermine, castanospermine, castanospermum australe, 1s,6s,7r,8ar-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
PubChem CID 54445
ChEBI CHEBI:27860
IUPAC-Name (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydroindolizin-1,6,7,8-Tetrol
SMILES C1CN2CC(C(C(C2C1O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castanospermine
Menge 10 mg
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) >98%