missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ricinusöl, Pure, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072911
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
8001-79-4
130746
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
8001-79-4
130746

Castor Oil, Pure

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 229°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Viskosität 6 to 8 Ps at 25°C
Physikalische Form Flüssig
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'