Learn More
Catalase Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1F8D7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66765-100UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 17294706
  • 367.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Catalase belongs to the catalase family. CAT occurs in almost all aerobically respiring organisms and serves to protect cells from the toxic effects of hydrogen peroxide. CAT promotes growth of cells including T-cells, B-cells, myeloid leukemia cells, melanoma cells, mastocytoma cells and normal and transformed fibroblast cells. CAT catalyzes the reaction: 2 H2O2 = O2 + 2 H2O. Defects in CAT are the cause of acatalasia (ACATLAS) which also known as acatalasemia.
Spezifikation
Spezifikation
Catalase
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
IgG1
Immunofluorescence
1F8D7
CoraLite 488
100 μL
847