Learn More
Catechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Catechol is used as a developer for photographic films, dyes and an intermediate for antioxidants in rubber and lubricating oils. It is used in polymerization inhibitors and in pharmaceuticals. It is a building block in organic synthesis and involved in the preparation of flavors and fragrances. It is used as a replacement for sandalwood oil, which is prepared from catechol through guaiacol and camphor. Further, it is a precursor for the preparation of vanillin from guaiacol, which is obtained by methylation reaction with catechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Brenzkatechin wird als Entwickler für fotografische Filme, Farbstoffe und als Zwischenprodukt für Antioxidantien in Gummi- und Schmierölen verwendet. Es wird in Polymerisationshemmern und Pharmazeutika verwendet. Es ist ein Baustein in der organischen Synthese und an der Zubereitung von Aromen und Duftstoffen beteiligt. Es wird als Ersatz für Sandelholzöl verwendet, das aus Brenzkatechin über Guaiacol und Campher hergestellt wird. Darüber hinaus ist es ein Vorläufer für die Herstellung von Vanillin aus Guaiacol, das durch Methylierungsreaktion mit Brenzkatechin gewonnen wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Pyridin, Chloroform, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Äther und Acetat.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aluminium, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Catechol |
Schmelzpunkt | 104°C to 107°C |
Dichte | 1.370 |
Siedepunkt | 245°C to 246°C |
Flammpunkt | 127°C (260°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 471401 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |