Learn More
Thermo Scientific Chemicals Katecholviolett
Catalog Number p-7027055
29.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
115-41-3
C19H14O7S
386.37
MFCD00005868
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet
66993
4-[3-(3,4 -dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzol-1,2-Diol
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
115-41-3
C19H14O7S
386.37
MFCD00005868
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet
66993
4-[3-(3,4 -dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzol-1,2-Diol
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Catechol Violet is used as a complexometric indicator dye. It inhibits the synthesis of globin in reticulocyte lysates. It is also used as a pH indicator with a transition interval from 0 to 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Katecholviolett wird als komplexometrischer Indikatorfarbstoff verwendet. Es hemmt die Synthese von Globin in Retikulozyten-Lysaten. Es wird auch als pH-Indikator mit einem Übergangsintervall von 0 bis 8 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethylenglykol, Monomethylether und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Catechol Violet
Beilstein 353938
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol.
Formelmasse 386.38
Menge 5 g