Beschreibung
Cathepsin G Polyclonal specifically detects Cathepsin G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cathepsin G |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P08311 |
| Gen-Alias | cathepsin G, CathepsinG, CGCATG, EC 3.4.21, EC 3.4.21.20, MGC23078 |
| Gensymbole | CTSG |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |