missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cathepsin L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16550472
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16550472 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16550472 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA597642

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cathepsin L Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

The protein encoded by this gene is a lysosomal cysteine proteinase that plays a major role in intracellular protein catabolism. Its substrates include collagen and elastin, as well as alpha-1 protease inhibitor, a major controlling element of neutrophil elastase activity. The encoded protein has been implicated in several pathologic processes, including myofibril necrosis in myopathies and in myocardial ischemia, and in the renal tubular response to proteinuria. This protein, which is a member of the peptidase C1 family, is a dimer composed of disulfide-linked heavy and light chains, both produced from a single protein precursor. At least two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cathepsin L
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen CTSL
Gen-Zugriffsnummer P07711
Gen-Alias 1190035F06Rik; Cat L; cathepsin L; Cathepsin L1; Cathepsin L1 heavy chain; Cathepsin L1 light chain; CATHL; CatL; CP-2; Ctsl; CTSL1; cyclic protein 2; fs; furless; major excreted protein; MEP; nackt; nkt; p39 cysteine proteinase; Procathepsin L
Gensymbole CTSL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Chlorocebus aethiops Cathepsin L1 protein (114-333AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1514
Zielspezies Human, Monkey
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.