Learn More
CATSPER4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550373
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15644305
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total CATSPER4 protein.
CATSPER4 Polyclonal antibody specifically detects CATSPER4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
CATSPER4
Polyclonal
Unconjugated
CATSPER4
4933412L05; cation channel of sperm 4; cation channel sperm associated 4; cation channel sperm-associated protein 4; cation channel, sperm associated 4; CatSper4; channel, sperm associated 4; CTSR4; ion channel CatSper4; RGD1565213
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
378807
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
2.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q7RTX7
CATSPER4
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human cation channel, sperm associated 4