Learn More
CATSPER4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA560965
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15768781
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GQQQRITFSE TGAEEEEEND QLPLVHCVVA RSEKSGLLQE PLAGGPLSNL SENTCDNFCL VLEAIQENLR QYKEIRD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 62%, Rat - 71%.
CATSPER4 Polyclonal antibody specifically detects CATSPER4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
CATSPER4
Polyclonal
Unconjugated
CATSPER4
4933412L05; cation channel of sperm 4; cation channel sperm associated 4; cation channel sperm-associated protein 4; cation channel, sperm associated 4; CatSper4; channel, sperm associated 4; CTSR4; ion channel CatSper4; RGD1565213
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
378807
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7RTX7
CATSPER4
Recombinant protein corresponding to Human CATSPER4