missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CATSPERD Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA554968

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15782891

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: RTDSNFTSSL KKATMSTLTV DIANKEISCV DIKPLSTLIS VGCDLDKKIV IQNKVSACSM GILDPLTLQD NYSFIIEKEF YDPGFQGQQS SEDLHVFYSY QQLGCPLLVY YDTLWKPVV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 63%, Rat - 62%.

CATSPERD Polyclonal antibody specifically detects CATSPERD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

CATSPERD
Polyclonal
Unconjugated
CATSPERD
cation channel sperm associated auxiliary subunit delta; cation channel sperm-associated protein subunit delta; catsper channel auxiliary subunit delta; CATSPERD; catSperdelta; catSper-delta; TMEM146; Transmembrane protein 146
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
257062
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86XM0
CATSPERD
Recombinant protein corresponding to Human CATSPERD
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only