missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CB 65, Tocris Bioscience™

High affinity, selective CB2 agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 266350

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411684

  • 1087.80 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

High affinity and selective CB2 receptor agonist; Ki values are 3.3 and > 1000 nM for CB2 and CB1 receptors respectively.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

913534-05-1
417.934
7-chloro-n-cyclohexyl-1-2-morpholinoethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide, n-cyclohexyl-7-chloro-1-2-4-morpholinyl ethyl quinolin-4 1h-one-3-carboxamide, n-cyclohexyl-7-chloro-1-2-morpholin-4-ylethyl-quinolin-4 1h-on-3-carboxamide
7-chloro-N-cyclohexyl-1-(2-morpholin-4-ylethyl)-4-oxoquinoline-3-carboxamide
C22H28ClN3O3
MFKWLGOHFQBVAA-UHFFFAOYSA-N
16086891
C1CCC(CC1)NC(=O)C2=CN(C3=C(C2=O)C=CC(=C3)Cl)CCN4CCOCC4

Spezifikation

50mg
913534-05-1
C22H28ClN3O3
MFKWLGOHFQBVAA-UHFFFAOYSA-N
7-chloro-N-cyclohexyl-1-(2-morpholin-4-ylethyl)-4-oxoquinoline-3-carboxamide
16086891
CB 65
>99%
7-chloro-n-cyclohexyl-1-2-morpholinoethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide, n-cyclohexyl-7-chloro-1-2-4-morpholinyl ethyl quinolin-4 1h-one-3-carboxamide, n-cyclohexyl-7-chloro-1-2-morpholin-4-ylethyl-quinolin-4 1h-on-3-carboxamide
C1CCC(CC1)NC(=O)C2=CN(C3=C(C2=O)C=CC(=C3)Cl)CCN4CCOCC4
417.934
417.93
Videos
Dokumentation