Learn More
HUBER CC-304B, Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern ermöglichen die Realisierung von internen und externen Temperieraufgaben. Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert werden. Zusätzlich ist das Temperieren von extern angeschlossenen Anwendungen möglich.
Marke: HUBER 2005.0001.01
Beschreibung
CC-304B mit Steuerung „Pilot ONE“- Heizumwälzbad
- Temperaturbereich: (-20) 28 °C bis 300 °C.
- Heizleistung: 2,2–3 kW
- Druckpumpe, max.: 25 l/min/0,7 bar
- Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
- Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
- Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Schutzklasse III/FL (DIN 12876) | |
Heizungsumwälzbad | |
CC-304 B | |
210 mm | |
200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
28°C bis 300°C | |
2,2 - 3 kW | |
±0,02&Grad;C | |
392 mm | |
220/240 V |