missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CC Chemokine Receptor D6 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18215426 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18215426 0.1 mL 0.10 Milliliter
18485241 25 μL 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18215426 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP188150

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CC Chemokine Receptor D6 Polyclonal specifically detects CC Chemokine Receptor D6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CC Chemokine Receptor D6
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias C-C chemokine receptor D6, CCR10CCR9D6CC-chemokine-binding receptor JAB61, chemokine (C-C) receptor 9, chemokine binding protein 2, Chemokine receptor CCR-10, Chemokine receptor CCR-9, chemokine receptor D6, chemokine-binding protein 2, Chemokine-binding protein D6, CMKBR9chemokine (C-C motif) receptor 9, hD6, MGC126678, MGC138250
Gensymbole ACKR2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QYLKAFLAAVLGWHLAPGTAQASLSSCSESSILTAQEEMTGMNDLGERQSENYPNKEDVGNKSA
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1238
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.