missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

β-CCB, Tocris Bioscience™

Benzodiazepine inverse agonist, putative endogenous ligand

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 040550

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417623

  • 387.41 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

An endogenous proconvulsant and anxiogenic benzodiazepine receptor ligand.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

84454-35-3
268.316
beta-ccb, d09ysv, nbbcc, n-butyl beta-carboline-3-carboxylate, n-butyl-beta-carboline-3-carboxylate, butyl, a-carboline-3-carboxylate, butyl 9h-pyrido 3,4-b indole-3-carboxylate, beta-carboline-3-carboxylic acid butyl ester, tocris-0405, biomol-nt_000274
CHEBI:34867
CCCCOC(=O)C1=NC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2
C16H16N2O2
WGNGIELOOKACSB-UHFFFAOYSA-N
128618
butyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate

Spezifikation

β-CCB
84454-35-3
beta-ccb, d09ysv, nbbcc, n-butyl beta-carboline-3-carboxylate, n-butyl-beta-carboline-3-carboxylate, butyl, a-carboline-3-carboxylate, butyl 9h-pyrido 3,4-b indole-3-carboxylate, beta-carboline-3-carboxylic acid butyl ester, tocris-0405, biomol-nt_000274
CCCCOC(=O)C1=NC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2
268.316
CHEBI:34867
>99%
50mg
C16H16N2O2
WGNGIELOOKACSB-UHFFFAOYSA-N
butyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
128618
268.31
Videos